Få mere at vide
Ethylacetoacetat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10380734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10380734 500 g Glasflaske 500g
10452031 100 g Glasflaske 100g
10127743 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10380734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220405000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00009199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetoacetate
Navn note P.A.
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 180 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4180 til 1,42
Mængde 500 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 116 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler: diethylether, benzen, ethanol, ehylacetat, kloroform, acetone
Viskositet 1,696 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske