Få mere at vide
Ethyl 9-fluorenylideneacetate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439366
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439366 10 g 10g
11449366 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19062.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27973-36-0
Molekylær formel C17H14O2
Molekylvægt (g/mol) 250.297
MDL nummer MFCD00798562
InChI nøgle SCHVJDVNASXDFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 9-fluorenylideneacetate, ethyl 2-9h-fluoren-9-ylidene acetate, ethyl 2-fluoren-9-ylidene acetate, acmc-1cei0, ethyl 9-fluorenylidene acetate, ethyl 9h-fluoren-9-ylideneacetate, ethyl 2-fluoren-9-ylideneethanoate, ethyl 9h-fluoren-9-ylideneacetate #, 9-fluorenylideneacetic acid ethyl ester
PubChem CID 282552
IUPAC navn ethyl 2-fluoren-9-ylideneacetate
SMIL CCOC(=O)C=C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 9-fluorenylideneacetate
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Mængde 10 g
Formel vægt 250.3
Procent renhed 98%