accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 27973-36-0

CH3OO

CAS RN 27973-36-0

IUPAC Navn: ethyl 2-(9H-fluoren-9-ylidene)acetate
Synonymer: ethyl 2-(fluoren-9-ylidene)acetate
Molekylvægt (g/mol): 250.3
Molekylformel: C17H14O2
InChi Key: SCHVJDVNASXDFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C=C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater