Få mere at vide
Ethyl 6-nitroindol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400329 1 g 1g
15410329 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63569.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16792-45-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Ethyl 6-nitroindol-2-carboxylat anvendes som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 6-nitroindol-2-carboxylat anvendes som mellemprodukt i farmaceutisk
og kemisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16792-45-3
Molekylær formel C11H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 234.21
MDL nummer MFCD04973967
InChI nøgle SOMZLSPJSSDTAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate, 6-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-nitro-2-carbethoxyindole, 6-nitro-2-carboethoxyindole, ethyl 6-nitroindol-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-nitro-, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 616444
IUPAC navn ethyl-6-nitro-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate
Farve Gul
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 234.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof