Få mere at vide
Ethyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448268 5 g 5g
15438268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61701.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21190-89-6 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21190-89-6
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD09878438
InChI nøgle ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloropicolinate, ethyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 6-chloropyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem17513, acmc-209fib, 2-chloro-6-ethoxycarbonyl-pyridine
PubChem CID 11063114
IUPAC navn ethyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Farve Gul
Mængde 5 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk