accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONCl

CAS RN 21190-89-6

IUPAC Navn: ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Synonymer: ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 185.61
Molekylformel: C8H8ClNO2
InChi Key: ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=NC(Cl)=CC=C1
Fysisk form 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater