Få mere at vide
Ethyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438268 1 g 1g
15448268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61701.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 21190-89-6 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21190-89-6
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD09878438
InChI nøgle ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloropicolinate, ethyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 6-chloropyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem17513, acmc-209fib, 2-chloro-6-ethoxycarbonyl-pyridine
PubChem CID 11063114
IUPAC navn ethyl-6-chlorpyridin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk