Få mere at vide
Ethyl 6-amino-5-methoxyindol-2-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 11407236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11407236 1 g 1g
11417236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25549.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 107575-60-0 | C12H14N2O3 | 234,255 g/mol
Ethyl-6-amino-5-methoxyindol-2-carboxylat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 6-amino-5-methoxyindol-2-carboxylat er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107575-60-0
Molekylær formel C12H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 234.255
MDL nummer MFCD08064224
InChI nøgle DIEUGINJYISDCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10966428
IUPAC navn ethyl-6-amino-5-methoxy-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC(=C(C=C2N1)N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 167 °C til 169 °C
Mængde 1 g
Synonym ethyl 6-amino-5-methoxyindole-2-carboxylate, acmc-209zno, ethyl6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 6-amino-5-methoxy-1h-indole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-amino-5-methoxy-, ethyl ester
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlormetan, ethylacetat og methanol.
Formel vægt 234.25
Procent renhed 95%