Få mere at vide
Ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%
Artikelnummer. 11309989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309989 250 mg 250mg
11319989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25763.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2037-81-2 | C12H11N3O4S | 293.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2037-81-2
Molekylær formel C12H11N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 293.30
MDL nummer MFCD00100230
InChI nøgle FCPHNPRVMWSGSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonyl amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-n-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, tos-bb-0370, ethyl 5-phenoxycarbonylamino thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%
PubChem CID 6917126
IUPAC navn ethyl-5-(phenoxycarbonylamino)thiadiazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=O)OC2=CC=CC=C2)SN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 153°C to 155°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 293.3
Procent renhed ≥98%