Få mere at vide
Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, 95%
Artikelnummer. 10558142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10558142 2.5 g Glasflaske 2.5g
10423465 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424660025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16732-57-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16732-57-3
Molekylær formel C11H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 234.21
MDL nummer MFCD00216477
InChI nøgle DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7
PubChem CID 280312
IUPAC navn ethyl-5-nitro-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 220°C to 225°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 234.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver