Få mere at vide
Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11358536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358536 1 g 1g
11368536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17596.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4792-58-9 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
Det er reaktant til fremstilling af ligander med bindingsspecificitet over for GABA-receptoren, natriumafhængige glucose-co-transporter 2 (SGLT2)-hæmmere til håndtering af hyperglykæmi ved diabetes, anticancermidler, integrase-streng-transfer-inhibitorer (INSTI'er), inhibitor af proliferation af tyktarmskræftceller-3isome, inhibitorer, HIV-1 integrasehæmmere og hæmmere af mitogenaktiveret proteinkinaseaktiveret proteinkinase 2 (MK-2).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er reaktant til fremstilling af ligander med bindingsspecificitet over for GABA-receptoren, natriumafhængige glucose-co-transporter 2 (SGLT2)-hæmmere til håndtering af hyperglykæmi ved diabetes, anticancermidler, integrase-streng-transfer-inhibitorer (INSTI'er), inhibitor af proliferation af tyktarmskræftceller-3in? inhibitorer, HIV-1 integrasehæmmere og hæmmere af mitogenaktiveret proteinkinaseaktiveret proteinkinase 2 (MK-2).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Sørg for ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4792-58-9
Molekylær formel C12H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 219.24
MDL nummer MFCD00047163
InChI nøgle NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20926
IUPAC navn ethyl-5-methoxy-1H-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 1 g
Beilstein 178104
Synonym ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 219.24
Procent renhed 98%