Få mere at vide
Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468496
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468496 250 mg 250mg
15458496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63751.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2199-59-9
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00030352
InChI nøgle GDISALBEIGGPER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, ethyl 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-carbethoxy pyrrole-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 5-formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester, pubchem9415
PubChem CID 137485
IUPAC navn ethyl 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(C=O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Mængde 250 mg
Formel vægt 195.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid