Få mere at vide
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate |
| Navn note | 97% |
| CAS | 76008-73-6 |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.4800g/mL |
| Kogepunkt | 128.0°C to 130.0°C (1.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C9H8BrClO2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.