Få mere at vide
Ethyl 5-benzyloxyindol-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311587 1 g 1g
11321587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04440.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37033-95-7 | C18H17NO3 | 295.338 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37033-95-7
Molekylær formel C18H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 295.338
MDL nummer MFCD00022702
InChI nøgle DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxy-2-carbethoxyindole, ethyl 5-benzyloxy indole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylate, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid*ethyl ester c, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 95721
IUPAC navn ethyl-5-phenylmethoxy-1H-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OCC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 160°C to 165°C
Mængde 1 g
Beilstein 281129
Formel vægt 295.34
Procent renhed 97%