Få mere at vide
Ethyl 4-nitrophenylglyoxylat, 98+%
Artikelnummer. 11381957
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381957 5 g 5g
11371957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07579.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 70091-75-7 | C10H9NO5 | 223,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70091-75-7
Molekylær formel C10H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 223.18
MDL nummer MFCD00051841
InChI nøgle ZFCXKZCKJZFZGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetate, ethyl 4-nitrobenzoylformate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate, ethyl p-nitrophenylglyoxylate, ethyl-4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate #, 4-nitrophenyloxoacetic acid ethyl ester, 4-nitro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 522372
IUPAC navn ethyl-2-(4-nitrophenyl)-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitrophenylglyoxylate
Smeltepunkt 39 °C til 43 °C
Kogepunkt 152 °C til 157 °C (0,5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2652331
Formel vægt 223.19
Procent renhed ≥98%