Få mere at vide
Ethyl 4-nitrophenylacetat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-nitrophenylacetate |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2053241 |
| Formel vægt | 209.2 |
| Procent renhed | 98% |