Få mere at vide
Ethyl 4-nitrophenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418983
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418983 5 g 5g
11428983 25 g 25g
11438983 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11101.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5445-26-1 | C10H11NO4 | 209.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-26-1
Molekylær formel C10H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 209.20
MDL nummer MFCD00017046
InChI nøgle DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 79517
IUPAC navn ethyl-2-(4-nitrophenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitrophenylacetate
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 5 g
Beilstein 2053241
Formel vægt 209.2
Procent renhed 98%