Få mere at vide
Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 15440139
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440139 250 mg 250mg
15430139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63440.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4993-93-5 | C11H10N2O4 | 234.211 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4993-93-5
Molekylær formel C11H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 234.211
MDL nummer MFCD06795512
InChI nøgle LXUABEANNNKOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 4-nitro-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-nitroindole-2-carboxylate, ethyl 4-nitro-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 283173
IUPAC navn ethyl-4-nitro-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC=C2[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate
Farve Gul
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof