Få mere at vide
Ethyl 4-nitrobenzoylacetat, 97%
Artikelnummer. 11478227
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478227 250 g 250g
11458227 10 g 10g
11468227 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17603.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 838-57-3 | C11H11NO5 | 237,211 g/mol
Det anvendes som en reaktant involveret i syntese afβ -1,3-dicarbonylaldehyder via oxidation, knoevenagel-kondensation ved anvendelse af en lysinkatalysator og cycloisomerisering til syntese af trisubstituerede furaner. Det er også en reaktant til fluorering af HF og iodsylbenzen, intramolekylære Michael-additionsreaktioner og syntese af dioler. Anvendes også i syntesen af dioler via reduktion af aromatiske og alifatiske ketosestere6 og krydskoblingsreaktioner til stereoselektiv syntese af usymmetriske 1,4-enedioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en reaktant involveret i syntese afβ -1,3-dicarbonylaldehyder via oxidation, knoevenagel-kondensation ved anvendelse af en lysinkatalysator og cycloisomerisering til syntese af trisubstituerede furaner. Det er også en reaktant til fluorering af HF og iodsylbenzen, intramolekylære Michael-additionsreaktioner og syntese af dioler. Anvendes også i syntesen af dioler via reduktion af aromatiske og alifatiske ketosestere6 og krydskoblingsreaktioner til stereoselektiv syntese af usymmetriske 1,4-enedioner.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-57-3
Molekylær formel C11H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 237.211
MDL nummer MFCD00007357
InChI nøgle NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 13281
IUPAC navn ethyl-3-(4-nitrophenyl)-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Smeltepunkt 68 °C til 73 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1124763
Formel vægt 237.21
Procent renhed 97%