Få mere at vide
Ethyl 4-nitrobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30179721
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179721 5 g
30180369 10 g
30180095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9375585G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-77-4
Molekylær formel C9 H9 N O4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Synonym Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
IUPAC navn ethyl4-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Nitrobenzoate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formel vægt 195.0532