Få mere at vide
Ethyl 4-nitrobenzoat, 99%
Artikelnummer. 10417010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10417010 100 g Glasflaske 100g
10154420 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10417010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168421000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-77-4
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00007351
InChI nøgle PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC navn ethyl-4-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitrobenzoate
Navn note 99%
Smeltepunkt 56,0 °C til 59,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CO2C2H5
Mængde 100 g
Beilstein 09, 390
Merck Index 10, 3776
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 195.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver