Få mere at vide
Ethyl 4-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11485403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485403 25 g 25g
11495403 100 g 100g
11405413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13398.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-77-4
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00007351
InChI nøgle PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
IUPAC navn ethyl-4-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-nitrobenzoate
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Mængde 25 g
Beilstein 1912879
Merck Index 14,3832
Formel vægt 195.18
Procent renhed 98%