Få mere at vide
Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate, 97%, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15490886
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490886 250 mg 250mg
15470886 1 g 1g
15480886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54202.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175277-03-9
Molekylær formel C14H12F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 315.31
MDL nummer MFCD00068104
InChI nøgle LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737210
IUPAC navn ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate
Mængde 250 mg
Beilstein 9409771
Synonym ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
Formel vægt 315.31
Procent renhed 97%