Få mere at vide
Ethyl 4-methoxyphenylacetat, 97%
Artikelnummer. 10526641 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526641 50 g Glasflaske 50g
10235861 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526641 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 189840500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14062-18-1
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00040760
InChI nøgle DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
PubChem CID 84174
IUPAC navn ethyl-2-(4-methoxyphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Navn note 97%
Tæthed 1.0970g/mL
Kogepunkt 108 °C til 111 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 46 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,5065 til 1,5085
Mængde 50 g
Beilstein 10, I, 83
Specifik vægtfylde 1.097
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.