Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-methoxyphenylacetate |
| Navn note | 97% |
| Tæthed | 1.0970g/mL |
| Kogepunkt | 108°C to 111°C (3.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 46°C |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3OC6H4CH2CO2C2H5 |
| Brydningsindeks | 1.5065 to 1.5085 |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 4-methoxyphenylacetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.