Få mere at vide
Ethyl 4-methoxybenzoate, 98+%
Artikelnummer. p-7021606
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11427876
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14008.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 94-30-4 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-30-4
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00015151
InChI nøgle FHUODBDRWMIBQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-anisate, ethyl anisate, ethyl p-methoxybenzoate, p-anisic acid, ethyl ester, benzoic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, 4-methoxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-anisoate, unii-kj95h2s7nm, p-anisic acid ethyl ester
PubChem CID 60979
IUPAC navn ethyl-4-methoxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 7°C to 8°C
Tæthed 1.111
Kogepunkt 263°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 50 g
Beilstein 2209700
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%