Få mere at vide
Ethyl 4-methoxybenzoat, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-methoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 7 °C til 8 °C |
| Tæthed | 1.111 |
| Kogepunkt | 263 °C |
| Flammepunkt | 138 °C (280 °F) |
| Brydningsindeks | 1.526 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2209700 |
| Formel vægt | 180.2 |
| Procent renhed | ≥98% |