Få mere at vide
Ethyl 4-iodobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11461958
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461958 10 g 10g
11471958 50 g 50g
11481958 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14570.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51934-41-9
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.07
MDL nummer MFCD00017344
InChI nøgle YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
IUPAC navn ethyl-4-iodbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-iodobenzoate
Tæthed 1.66
Kogepunkt 283°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.588
Mængde 10 g
Beilstein 2208568
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 276.08
Procent renhed 98%