Få mere at vide
Ethyl-4-iodbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676594 5 mL Glasflaske 5ml
10703051 25 mL Glass bottle 25ml
11954991 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249640050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51934-41-9 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51934-41-9
Molekylær formel C9H9IO2
Molekylvægt (g/mol) 276.07
MDL nummer MFCD00017344
InChI nøgle YCBJOQUNPLTBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-iodobenzoic acid ethyl ester, 4-iodobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-iodobenzoate, ethyl-4-iodobenzoate, benzoicacid,4-iodo-,ethylester, 4-iodo-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, ethyl ester, ethyl4-iodobenzoate, ethyl-4 iodobenzoate, ethyl,4-iodobenzoate
PubChem CID 142891
IUPAC navn ethyl-4-iodbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-iodobenzoate
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6500g/mL
Kogepunkt 281.0°C to 283.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.5865 to 1.5885
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.65
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in non-polar solvents,soluble in polar solvents
Formel vægt 276.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske