Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylat, cis + trans, 97%
Artikelnummer. 11471080
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471080 25 g 25g
11461080 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25572.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 17159-80-7 | C9H16O3 | 172,22 g/mol
Ethyl-4-hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans anvendes til syntese af andre kemikalier og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-hydroxycyclohexancarboxylat, cis + trans anvendes til syntese af andre kemikalier og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17159-80-7
Molekylær formel C9H16O3
Molekylvægt (g/mol) 172.22
MDL nummer MFCD00192156,MFCD16295187
InChI nøgle BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, trans-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, ethyl trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate, 4-hydroxy-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-hydroxycyclohexane carboxylate, cis-ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, 4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, cis
PubChem CID 86973
IUPAC navn ethyl-4-hydroxycyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1.068
Kogepunkt 127 °C til 134 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt >110 (230 °F)
Brydningsindeks 1.467
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 172.22
Procent renhed 97%