Få mere at vide
Ethyl-4-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10317420
Brand: Thermo Scientific Acros 150251000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-47-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002353
InChI nøgle NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC navn ethyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 115°C to 118°C
Farve Hvid
Kogepunkt 297°C to 298°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2C2H5
Mængde 100 g
Beilstein 10, 159
Merck Index 15, 3890
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.7g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in carbon disulfide,slightly soluble in petroleum ether,chloroform
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.