Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 297 °C til 298 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOC6H4CO2C2H5 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 10, 159 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 4-hydroxybenzoate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.