Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 10317420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10317420 100 g 100g
10522741 250 g 250g
10765211 1 kg 1kg
10329043 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10317420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.45 DKK
    189.65 DKK / 100g
    Spare 20.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-47-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00002353
InChI nøgle NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC navn ethyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 115 °C til 118 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 297 °C til 298 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2C2H5
Mængde 100 g
Beilstein 10, 159
Merck Index 15, 3890
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,7 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol og ether, opløselig i kulstofdisulfid, let opløselig i petroleumsæter, kloroform
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-hydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.