Få mere at vide
Ethyl-4-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464564
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11464564
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13172.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-47-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ethyl 4-hydroxybenzoat (ethylparaben) blev brugt til at studere in-situderivatisering fastfase mikroekstraktionsproceduren til bestemmelse af parabener, relaterede chlorphenoler og triclosan i vand. Det er en ny sorbent til fastfase-ekstraktion, blev brugt til at studere dens retentionsegenskab. Det har høj ekstraktionseffektivitet over for de testede forbindelser på grund af den elektrostatiske interaktion, hydrofob interaktion og hydrogenbinding.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-hydroxybenzoat (ethylparaben) blev brugt til at studere in-situderivatisering fastfase mikroekstraktionsproceduren til bestemmelse af parabener, relaterede chlorphenoler og triclosan i vand. Det er en ny sorbent til fastfase-ekstraktion, blev brugt til at studere dens retentionsegenskab. Det har høj ekstraktionseffektivitet over for de testede forbindelser på grund af den elektrostatiske interaktion, hydrofob interaktion og hydrogenbinding.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-47-8
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002353
InChI nøgle NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
PubChem CID 8434
ChEBI CHEBI:86616
IUPAC navn ethyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Kogepunkt 297°C to 298°C (decomposition)
Mængde 1000 g
Beilstein 1101972
Merck Index 14,3837
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%