Få mere at vide
Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11352526
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352526 25 g 25g
11342526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06451.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 19013-10-6 | C9H9NO5 | 211,173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19013-10-6
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.173
MDL nummer MFCD00016999
InChI nøgle FBHJNBWUGONVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-, ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyj, ethyl4-hydroxy-3-nitrobenzoate, ethyl 3-nitro-4-hydroxybenzoate, ethyl 4-hydroxy-3-nitro benzoate, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 87895
IUPAC navn ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Mængde 25 g
Beilstein 2121319
Formel vægt 211.18
Procent renhed 98%