Få mere at vide
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 96%
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Ethyl-4-formylpyrrol-2-carboxylat er en pyrrolbyggesten til proteomikforskning. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Miscible with ethyl acetate.
Notes
Incompatible with steel and aluminum.
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate is a pyrrole building block for proteomics research. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Miscible with ethyl acetate.
Notes
Incompatible with steel and aluminum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 101°C to 105°C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 473842 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ethyl acetate. |
| Formel vægt | 167.16 |
| Procent renhed | 96% |