Få mere at vide
Ethyl 4-formylpyrrol-2-carboxylat, 96%
Artikelnummer. 15422129
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422129 5 g 5g
15432129 250 mg 250mg
15412129 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64776.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7126-57-0 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Ethyl-4-formylpyrrol-2-carboxylat er en pyrrolbyggesten til proteomikforskning. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-formylpyrrol-2-carboxylat er en pyrrolbyggesten til proteomikforskning. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Blandbar med ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stål og aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7126-57-0
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD04122505
InChI nøgle WVSAWXIWWNJTAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-formyl-, ethyl ester, acmc-20akyk, pubchem14845, ethyl4-formyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, ethyl 4-methanoyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 4-formyl-, ethyl ester
PubChem CID 321486
IUPAC navn ethyl-4-formyl-1H-pyrrol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CN1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate
Smeltepunkt 101 °C til 105 °C
Mængde 5 g
Beilstein 473842
Opløselighedsinformation Blandet med ethylacetat.
Formel vægt 167.16
Procent renhed 96%