Få mere at vide
Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, 96%
Beskrivelse
Ethyl-4-formylpyrrol-2-carboxylat er en pyrrolbyggesten til proteomikforskning. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 4-formylpyrrol-2-carboxylat er en pyrrolbyggesten til proteomikforskning. Yderligere anvendes det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Blandbar med ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stål og aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 101°C to 105°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 473842 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with ethyl acetate. |
| Formel vægt | 167.16 |
| Procent renhed | 96% |