Få mere at vide
Ethyl 4-fluorobenzoate, 99%
Artikelnummer. 10615582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10615582 5 g Glasflaske 5g
10523311 25 g Glasflaske 25g
10086293 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10615582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-46-7
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD00000351
InChI nøgle UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
PubChem CID 67976
IUPAC navn ethyl-4-fluorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-fluorobenzoate
Smeltepunkt 25°C to 27°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4850 to 1.487
Mængde 5 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 10, 4076
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 168.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-fluorobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.