Få mere at vide
Ethyl 4-ethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447247 25 g 25g
11457247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15010.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23676-09-7 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23676-09-7
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00009116
InChI nøgle HRAQMGWTPNOILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxybenzoic acid ethyl ester, 4-ethoxy ethylbenzoate, benzoic acid, p-ethoxy-, ethyl ester, 4-ethoxyethylbenzoate, peeb, ethyl p-ethoxybenzoate, ethyl-4-ethoxybenzoate, p-ethoxy ethyl benzoate, ethyl-p-ethoxy benzoate
PubChem CID 90232
IUPAC navn ethyl-4-ethoxybenzoat
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-ethoxybenzoate
Smeltepunkt 9°C
Tæthed 1.071
Kogepunkt 145°C to 150°C (13 mmHg)
Flammepunkt 137°C (278°F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 25 g
Beilstein 2692236
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%