Få mere at vide
Ethyl 4-chlorobenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11494214
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494214 50 g 50g
11404224 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494214 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12540.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7335-27-5 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7335-27-5
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.62
MDL nummer MFCD00013645
InChI nøgle RWBYCMPOFNRISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-chlorobenzoate, benzoic acid, 4-chloro-, ethyl ester, ethyl-4-chlorobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl chloride, ethyl4-chlorobenzoate, rarechem al bi 0077, 4-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-chlorobenzate, benzoic acid, p-chloro-, ethyl ester, pubchem3705
PubChem CID 81785
IUPAC navn ethyl-4-chlorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chlorobenzoate
Tæthed 1.18
Kogepunkt 237°C to 239°C
Brydningsindeks 1.524
Mængde 50 g
Beilstein 2045882
Formel vægt 184.62
Procent renhed ≥98%