Få mere at vide
Ethyl 4-chloroacetoacetate, 98%
Artikelnummer. 10183760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183760 250 g Glasflaske 250g
10022380 50 g Glasflaske 50g
11995101 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10183760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177642500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 638-07-3 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-07-3
Molekylær formel C6H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 164.59
MDL nummer MFCD00000939
InChI nøgle OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
PubChem CID 69484
IUPAC navn ethyl-4-chlor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloroacetoacetate
Navn note 98%
Smeltepunkt -8.0°C
Farve Farveløs til rød-gul
Tæthed 1.2100g/mL
Kogepunkt 103.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4530
Mængde 250 g
Beilstein 03,663
Specifik vægtfylde 1.21
Opløselighedsinformation Solubility in water: 47.5g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform,,methylenechloride and carbontetrachloride
Formel vægt 164.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-chloroacetoacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.