Få mere at vide
Ethyl 4-chloroacetoacetate, 97%
Artikelnummer. 11457547
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457547 250 g 250g
11447547 50 g 50g
11437547 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15641.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 638-07-3 | C6H9ClO3 | 164.585 g/mol
Ethyl-4-chloracetoacetat anvendes som en precursor ved fremstillingen af phosphorylider. Det finder anvendelse i almindelig filmcoating, farmaceutisk coating og formulering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-chloracetoacetat anvendes som en precursor ved fremstilling af phosphorylider. Det finder anvendelse i almindelig filmcoating, farmaceutisk coating og formulering.
Opløselighed
Blandbar med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer, stærke baser, reduktionsmidler og stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-07-3
Molekylær formel C6H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 164.585
MDL nummer MFCD00000939
InChI nøgle OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
PubChem CID 69484
IUPAC navn ethyl-4-chlor-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloroacetoacetate
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.212
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt 92°C (198°F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 250 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1761275
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 164.59
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.