Få mere at vide
Ethyl (4-klor-3-(trifluormethyl)phenyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30386602
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386602 10 g
30379733 100 mg
30370706 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90362510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18585-06-3
Molekylær formel C10H9ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 267.63
Synonym N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)carbanilic Acid Ethyl Ester, Sorafenib Impurity 2
SMIL CCOC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)