Få mere at vide
Ethyl-4-chlor-3-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10618765
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10618765 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10149829 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
10352185 100 g Ravfarvet glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10618765 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JP00516EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16588-16-2
Molekylær formel C9H8ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 229.616
InChI nøgle BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC navn ethyl-4-chlor-3-nitrobenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 229.62
Procent renhed 97%