Få mere at vide
Ethyl 4-bromofenylacetat, 98%
Artikelnummer. 11469697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469697 100 g 100g
11449697 5 g 5g
11459697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22165.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 14062-25-0 | C10H11BrO2 | 243,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14062-25-0
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD00016333
InChI nøgle ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
PubChem CID 7020609
IUPAC navn ethyl-2-(4-bromphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromophenylacetate
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 88°C to 90°C (0.35 mmHg)
Mængde 100 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 98%