Få mere at vide
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate, 96%
Artikelnummer. 11384086
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384086 5 g 5g
11394086 25 g 25g
11304096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19219.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26496-94-6 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26496-94-6
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.10
MDL nummer MFCD03791307
InChI nøgle TWQLMAJROCNXEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromomethyl benzoate, 4-bromomethyl benzoic acid ethyl ester, 4-bromomethyl-benzoic acid ethyl ester, 4-ethoxycarbonylbenzyl bromide, benzoic acid, 4-bromomethyl-, ethyl ester, zlchem 925, acmc-1cknv, 4-carboethoxy-benzylbromide, 4-carboethoxybenzyl bromide, ethyl 4-bromomethyl-benzoate
PubChem CID 954261
IUPAC navn ethyl-4-(brommethyl)benzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Smeltepunkt 28°C to 33°C
Kogepunkt 145°C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.5494
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1869569
Formel vægt 243.1
Procent renhed 96%