Få mere at vide
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetat, 95%
Artikelnummer. 10597814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10597814 5 g Glasflaske 5g
10122904 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 26510-95-2 | C11H11BrO3 | 271,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26510-95-2
Molekylær formel C11H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 271.1
MDL nummer MFCD00231243
InChI nøgle PBDYXCKRDRCJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-bromobenzoyl acetate, ethyl 4-bromobenzoylacetate, 3-4-bromo-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-3-oxo-propionate, benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl p-bromobenzoyl acetate, benzenepropanoic acid,4-bromo-b-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 2757149
IUPAC navn ethyl-3-(4-bromphenyl)-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Farve Gul
Tæthed 1.4320g/mL
Kogepunkt 268 °C til 269 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4C(O)CH2CO2CH2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 10, I, 324
Specifik vægtfylde 1.432
Formel vægt 271.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.