Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-bromobenzoate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 18 °C |
| Tæthed | 1.4300g/mL |
| Kogepunkt | 262 °C til 264 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4CO2CH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1,5440 til 1,547 |
| Show More |