Få mere at vide
Ethyl 4-bromobenzoate, 99%
Artikelnummer. 10096183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10096183 10 mL Glasflaske 10ml
10387891 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096183 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 249760100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5798-75-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5798-75-4
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00016329
InChI nøgle XZIAFENWXIQIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-bromobenzoate, benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl4-bromobenzoate, ethyl-4-bromobenzoate, p-ethoxycarbonyl phenyl bromide, benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-benzoic acid ethyl ester, 4-bromobenzoic acid, ethyl ester, ethyl-p-bromobenzoate
PubChem CID 22043
IUPAC navn ethyl-4-brombenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromobenzoate
Navn note 99%
Smeltepunkt 18°C
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 262°C to 264°C
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.5440 to 1.547
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.43
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Formel vægt 229.06
Procent renhed 99%